VWR® Traceable®, Digitales Thermohygrometer, Typ Pen
Lieferant: VWR Collection
620-1586EA 115 EUR
620-1586
VWR® Traceable®, Digitales Thermohygrometer, Typ Pen
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses Gerät zeigt durchgängig die relative Feuchtigkeit und die Temperatur an.
  • Speicher zeigt die letzten Messwerte an
  • Schnelles Messergebnis (in weniger als 6 Sekunden)
  • Handlicher Taschenclip für komfortables Tragen
W×D×H: 23×140×11 mm
Standards: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit individuellem Traceable® Kalibrierzertifikat mit Seriennummer, das die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen gewährleistet, sowie einer 1,5 V-Batterie geliefert.