VWR® Traceable®, Alarm-Thermometer mit Timer
Lieferant: VWR Collection
620-1662EA 65.3 EUR
620-1662
VWR® Traceable®, Alarm-Thermometer mit Timer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer mit Timer ist speziell für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft, Gasen oder halbfesten Stoffen geeignet. Mit seinem Metallfühler kann dieses Gerät idealerweise in Öfen und Inkubatoren verwendet werden.
  • Display zeigt Uhrzeit, aktuelle Temperatur und Alarmeinstellungen an
  • Metallfühler für Anwendungen in Öfen und Inkubatoren
  • Einstellbare Anzeige und große, gut lesbare Zahlen
Gebogener Edelstahlfühler, (Ø×L: 4×215 mm). Das Kabel besteht aus Kunststoff.
Standards: Rückführbar auf NIST. Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.