VWR® Traceable®, Digitales Thermohygrometer
Lieferant: VWR Collection
620-1673EA 96.7 EUR
620-1673
VWR® Traceable®, Digitales Thermohygrometer
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses Gerät mit Thermometer/Uhr/Feuchtigkeitsüberwachung zeigt Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig an. Interne Fühler für die Verwendung in Abzügen und Lagerräumen.
  • Memory-clear function
  • Maximum/minimum memory
  • Memory recalls the highest and lowest readings
W×D×H: 59×108×15 mm
Certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Standards: Zertifikat belegt die Rückführbarkeit auf NIST. Kalibrierung entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit einem Traceable® Kalibrierzertifikat, einem integrierten Stativ und einer Batterie (Typ AAA) geliefert.