VWR® Traceable®, Wasserdichte und stoßfeste Thermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2017EA 78.4 EUR
620-2017
VWR® Traceable®, Wasserdichte und stoßfeste Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer für Nassbereiche können für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Außentanks, Inkubatoren und Kühlschränken eingesetzt werden. Per Tastendruck können Sie die höchsten und niedrigsten Temperaturwerte über jeden beliebigen Zeitraum aus dem Speicher abrufen. Der Messwert wird jede Sekunde aktualisiert. Stoßfest bis zu 1,5 m Höhe (nach Falltest).
  • Wasserdichtes LCD
  • Stoßfest für den mobilen Einsatz
  • Große, deutliche Ziffern können auf einen Blick abgelesen werden
Edelstahlfühler (L×Ø: 127×3,6 mm) mit 3-m-Kabel.
Standards: Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Werden mit Kabel, Fühler, Saugfuß, Magnetstreifen, VELCRO®-Klettverschluss zur Befestigung auf jeder Oberfläche, Traceable®-Kalibrierzertifikat und 1,5-Volt-Batterie geliefert.