VWR® Traceable®, Digitales Thermo-Hygrometer, mit Taupunktmessung
Lieferant: VWR Collection
620-2277EA 78.2 EUR
620-2277
VWR® Traceable®, Digitales Thermo-Hygrometer, mit Taupunktmessung
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses praktische Messgerät mit Dreifach-Anzeige misst kontinuierlich alle Parameter. Akustischer und visueller LED-Alarm kann bei drei verschiedenen Luftfeuchtigkeitswerten ausgelöst werden (55%, 60% oder 65%). Festkörpersensoren liefern schnelle Messergebnisse in weniger als 30 Sekunden.
  • Große, deutliche Anzeige wird einmal pro Sekunde aktualisiert
  • Gleichzeitige Anzeige aller drei aktuellen Messwerte
  • Anzeige der gespeicherten Minimum/Maximum-Werte für relative Feuchte (RH), Taupunkt und Temperatur
Standards: Rückführbar auf NIST. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Mit Wandhalterung, Batterien und Traceable® Kalibrierzertifikat.