VWR® Traceable®, Digitalthermometer, Platin, für klinische Versuche
Lieferant: VWR Collection
620-2424EA 289 EUR
620-2424
VWR® Traceable®, Digitalthermometer, Platin, für klinische Versuche
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Platin-Thermometer für die Klinik dient der Überwachung der Temperatur in Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Es zeigt die Minimal-/Maximal-Temperaturen der letzten 24 Stunden (jede Stunde) und der letzten 7 Tage (für jeden Tag); oder der letzten 31 Tage (für jeden Tag) an.
  • Smart-Alarm ist ein visueller/akustischer Alarm, der auch dann noch aktiv ist, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
  • Die Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die niedrigste/höchste und die aktuelle Temperatur an, zwischen °F und °C umschaltbar
  • Mikrokabel ermöglicht ein Schließen der Kühlschranktüren
  • Alarm ist einstellbar in Schritten von 0,1 Grad und signalisiert, wenn die Temperatur festgelegte Grenzwerte über-/unterschreitet
  • Batterie-Warnanzeige zeigt an, wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen
Standards: Die Lieferung aller Traceable® Thermometer erfolgt zur Sicherstellung der Genauigkeit mit einem einzeln nummerierten Traceable® Zertifikat für Mehrpunktkalibrierung eines von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) akkreditierten Kalibrierlabors. Es gewährleistet die Rückführbarkeit nach NIST-Standards (National Institute of Standards and Technology, dt.: Nationales Institut für Standards und Technologie).
Lieferumfang: Wird mit vier zusätzlichen Batterien und einem vollständigen Kalibrierzertifikat für zwei Jahre sowie einem Bullet-Fühler (wie in der Abbildung) geliefert.