This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an auto-off function complete the instrument.
- HOLD function for easy measurement value readout
- Max./Min. values
- Operating temperature from 0 to +50 °C
Mit dem Luxmeter testo 540 für künstliches und natürliches Licht sind Sie in der Lage, die Beleuchtungssituation an Arbeitsplätzen schnell und einfach einzuschätzen. Dieses Einsteigermodell wurde speziell für die schnelle Spotmessung an Arbeitsplätzen, in Büros und Ladengeschäften entwickelt.
Lieferumfang: Inkl. Handschlaufe, Gürteltasche, Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll und 2 Mignon Batterien (AAA) für ?20 h Betriebsdauer (ohne Display-Beleuchtung).