Taschen-Thermohygrometer, Testo 605-H1

Lieferant: Testo
0560.6053
620-3312EA 115 EUR
620-3312
Taschen-Thermohygrometer, Testo 605-H1
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das testo 605-H1 ist ein kompaktes und genaues Instrument, das Messungen von Temperatur, Feuchte und Taupunkt erlaubt. Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte
Messergebnisse auch nach Jahren.

  • Zur Messung im Kanal
  • Automatische Abschaltung
  • Einfaches Ablesen durch knickbares Gelenk

Feste Sonde (L×Ø: 125×12 mm).

W×D×H: 180×37×36 mm

Weight: 75 g

Lieferumfang: Lieferung mit Kanalhalterung, inklusive Befestigungs-Clip und drei AAA-Batterien für ca. 1000 Stunden Betrieb, schaltet sich nach zehn Minuten ab.

Bitte beachten Td = Taupunkt.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR