Schmelzpunktbestimmungsgerät, B-545
Lieferant: BUCHI
036408
621-2101EA 0 EUR
621-2101
Schmelzpunktbestimmungsgerät, B-545
Schmelzpunkt-Bestimmungsgeräte
Gerät zur visuellen Schmelz- und Siedepunktbestimmung.
  • Acht verschiedene Aufheizraten, Speicher für neun Temperaturprogramme
  • Datentransfer auf einen Drucker oder PC möglich
  • Einfache Reinigung des Probenraums und des Metallblocks
  • Konform mit den Pharmakopöe-Methoden, z. B. Ph. Eur. II, Ph. Helv. VII. und DAB 10
  • Kalibrierbar mit WHO-Substanzen
Vanillin, Koffein, Phenacetin, 1,8-Octandiol, Toluylsäure, Sulfanilamid, Phenolphthalein.
Einfache Bedienung durch eine übersichtliche Folientastatur mit Display sowie einer am Gerät befindlichen Kurzanleitung. Das Gerät ermöglicht die parallele Schmelzpunktbestimmung von drei verschiedenen Proben und ist auch für gefärbte, lichtundurchlässige schmelzende Substanzen geeignet. Während ein und desselben Betriebszyklus können zwei Siedepunkte bestimmt werden. Das Gerät arbeitet ohne Silikonöl und ohne Quecksilberthermometer.
Bestellinformation: IQ/OQ-Dokumentation auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Komplette, gebrauchsfertige Ausstattung einschließlich 100 Schmelzpunktröhrchen, 10 Siedepunktröhrchen und -kapillaren, Kalibrierset, 2 Ersatzsicherungen, 2 Probenhalter, 1 Hemmdraht, 2 Ersatzlampen, Netzkabel, Betriebsanleitung und Kurzanleitung auf dem Gerät.