Adhäsionsobjektträger, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Lieferant: Epredia
K5800AMNZ72
630-1324EA 107 EUR
630-1324
Adhäsionsobjektträger, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Objektträger haben eine besondere Glas-Haft-Technik, die frische oder mit Formalin fixierte Gefrierschnitte zunächst anzieht und dann chemisch an die Oberfläche bindet.
  • 90° geschliffene Kanten, mit weißem SuperFrost Beschriftungsfeld
  • Schwer bindende Gewebeschnitte haften sicher am Objektträger
  • Sauber gewaschen und poliert
Für spezielle Färbungen, immunozytochemische und In situ-DNA oder Hybridisierungsverfahren.