VWR® VisiLight® RL20, LED-Ringlicht
Lieferant: VWR Collection
630-2676EA 192 EUR
630-2676
VWR® VisiLight® RL20, LED-Ringlicht
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Das VisiLight® RL20 ist speziell für präzise Beleuchtungsaufgaben mit Steuerung der Lichtintensität konzipiert.
  • Lichtstrom: 500 Lumen
  • Beleuchtungsstärke (bei 10 cm Abstand): 6000 Lux (Ø 10 cm)
  • Beleuchtungseinstellungen: Omnidirektional (Ring vollständig an) oder schräg (nur ein Viertel oder die Hälfte des Rings ist eingeschaltet)
Lieferumfang: Wird mit Fixierring (I-Ø 60 mm) für die Befestigung am Stereo-Kopf und einem Multiadapter-Stecker-Netzteil (EU, UK) mit integrierter Beleuchtungssteuerung geliefert.