Imager Model Organism-Paket, THUNDER
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
10450921_P1
630-3394EA 0 EUR
630-3394
Imager Model Organism-Paket, THUNDER
Mikroskope
Der THUNDER Imager Model Organism ermöglicht eine schnelle und einfache 3D-Erkundung ganzer Organismen (z. B. Drosophila, C. elegans, Zebrafische, Pflanzen und Mäuse) für die Entwicklungs- oder molekularbiologische Forschung. Beseitigen Sie den Ärger mit unscharfen Bildern und behalten Sie gleichzeitig die für Leica-Stereomikroskope typischen Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit bei.
Bringt die Forschung auf die nächste Ebene mit verbesserter Bildqualität, um mit dem THUNDER Imager Model Organism die meisten Informationen aus Ihren wertvollen Modellorganismen zu erhalten.
Standards: CE und CAS.