Slide dispenser
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42440010
631-0835EA 23.8 EUR
631-0835
Slide dispenser
Objektträgeraufbewahrung
Dustproof and practical storage.
  • No finger print when removing slides
  • Touch the sides only, not the slides