VWR® Q Path®, Aufbewahrungsbox
Lieferant: VWR Collection
631-1050EA 1700 EUR
631-1050
VWR® Q Path®, Aufbewahrungsbox
Boxen Lagerboxen
Lagerbox mit 2×4 Schubladen aus Metall für Biopsie- und Einbettkassetten.
  • Für 2600 Kassetten
  • Gewicht: 18 kg