VWR® Q Path®, Objektträgerbox
Lieferant: VWR Collection
631-1066EA 101 EUR
631-1066
VWR® Q Path®, Objektträgerbox
Objektträger-Kästen
Dieser Objektträgerbox mit Deckel kann in Zytologie- und Histologieanwendungen verwendet werden.
  • Einfaches Design für leichte Handhabung
  • Schnelle Handhabung von Mikroskop-Objektträgern
  • Zur Aufbewahrung großer Mengen
W×D×H: 84×155×310 mm