VWR®, Objektträgerbox für niedrige Temperaturen, Polycarbonat
Lieferant: VWR Collection
631-1527EA 39.9 EUR
631-1527
VWR®, Objektträgerbox für niedrige Temperaturen, Polycarbonat
Objektträger-Kästen
Haltbare und stapelbare Objektträgerbox für die sichere Lagerung und den sicheren Transport von Objektträgern.
  • Eingelassene Nuten halten die Objektträger getrennt und verhindern den Kontakt mit anderen Objektträgern.
  • Temperaturbeständige Schaumauskleidung: Schützt die Objektträger bei niedrigen Temperaturen (−80 °C)
  • Einfache Entnahme der Objektträger, Identifikationsblatt, Auskleidung und eingelassene Nuten sind nummeriert