Mikropräparierset
Lieferant: HAMMACHER KARL
HSO001-10
631-7172EA 1730 EUR
631-7172
Mikropräparierset
Präparierbestecke
10 Präparierbestecke in einem Holzetui.
Inhalt:
Mikroskalpel, 125 mm Retraktor, 100 mm
Präpariernadel, 125 mm
Mikropinzette, Querschnitt, 100 mm
Präpariernadel, fein, 130 mm
Mikropinzetten, gebogen, 100 mm
Präpariernadel, Hakenform, 130 mm
Mikropinzetten, gerade, 100 mm
Finder, abgewinkelt, 130 mm
Mikropräparierschere, gerade, extrafein, 150 mm