Siliconentschäumer Emulsion 10% Wirkstoff pH 3-4 für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Anti-foaming agent
632156JEA 338 EUR
632156J
Siliconentschäumer Emulsion 10% Wirkstoff pH 3-4 für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Siliconentschäumer
10% Emulsion aus Polydimethylsiloxan-Flüssigkeit, Kieselgel-Füllstoff und nichtionischem Emulgator.
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.