Fluoreszenz-Spektralphotometer, F-2700
Lieferant: VWR Collection
4J1-0004
634-0600EA 16950 EUR
634-0600
Fluoreszenz-Spektralphotometer, F-2700
Spektrophotometer und Photometer Fluoreszenz-Spektralphotometer
Flexibel einsetzbares Gerät mit ausgezeichneter Leistung und breitem Funktionsspektrum.
  • PC-Steuerung mittels optionaler FL Solutions Software: vielseitige Funktionen zur quantitativen Analyse, Datenexportfunktion, Quantenausbeute-Messungen, Spektralkorrektur
  • Einzigartige Spektralkorrektur im gesamten Wellenlängenbereich (optional) für realitätsgetreue und vergleichbare Spektren
  • Horizontale Strahlengänge ermöglichen das Messen von Spurenmengen einer Probe
Kann für Lehrzwecke oder bei Routinemessungen als Einzelplatzgerät verwendet werden. Bei anspruchsvollen Aufgaben wie Quantenausbeute-Messungen und Spektralkorrekturen im gesamten Wellenlängenbereich kann die PC-gesteuerte Funktion genutzt werden.
Bandbreite, Dynamikbereich und Scangeschwindigkeiten sind variabel und ermöglichen zusammen mit einer beispiellosen Empfindlichkeit eine eindrucksvolle Leistung.