Vis-Spektralphotometer, Genesys™ 30
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
840-277300
634-0910EA 3560 EUR
634-0910
Vis-Spektralphotometer, Genesys™ 30
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Diese hochpräzisen Vis-Spektralphotometer können anspruchsvolle Analysen sowohl in der Ausbildung als auch in der Industrie durchführen.
  • Messung von einzelnen Küvetten mit herausnehmbarer und waschbarer Probenkammer
  • Spezieller Küvettenhalter für Standardküvetten, einschließlich Reagenzgläsern
  • Snap-on Thermodrucker für 80 mm Papierbreite
  • Thermo Scientific™ VISIONlite PC-Software (optional)
Labortechniker mit routinemäßigen QS/QK-Anwendungen erhalten hochwertige Ergebnisse, die in digitaler oder gedruckter Form ausgegeben werden können.