Biochrom Ultrospec® 30 Zelldichte-Messgerät
Lieferant: BIOCHROM
80-3008-01
634-1235EA 2250 EUR
634-1235
Biochrom Ultrospec® 30 Zelldichte-Messgerät
Dichtemessgeräte
Das Zelldichtemessgerät Ultrospec 30 ist kompakt und tragbar und verfügt über eine einzigartige Standardkurvenfunktion.
  • Kompakt und tragbar: Handmessgerät mit Akku für den einfachen Transport im Labor
  • Touchscreen: Intuitive Menüführung, einfache Navigation über den Farb-Touchscreen
  • Datenausgabe des Geräts: Messdaten können als kommaseparierte Werte (.csv) auf einen USB-Stick exportiert werden
Erstellen von Standardkurven: Erstellen und speichern Sie zell- und zustandsspezifische Standardkurven unter Verwendung von Absorptionswerten oder McFarland-Standards zur Verwendung für zukünftige Quantifizierungen.
Wellenlängenbereich: 600 nm