Automatische Digital-Refraktometer, RX-7000α
Lieferant: ATAGO
3262
635-0148EA 8300 EUR
635-0148
Automatische Digital-Refraktometer, RX-7000α
Refraktometer Tischrefraktometer
Bei den Geräten RX-7000α handelt es sich um automatische Digital-Refraktometer, die das Vorwählen der Messtemperatur sowie das genaue und rasche Messen des Brechungsindex, Brix oder der Konzentration verschiedener Flüssigkeiten ermöglichen.
Das RX-7000α, mit dem hohe Refraktionsindices bei höheren Temperaturen gemessen werden können, eignet sich besonders für Öle und Fette mit hohen Schmelzpunkten.