Doppelplatinelektrode
Lieferant: SI Analytics
285103512
662-1374EA 315 EUR
662-1374
Doppelplatinelektrode
Elektroden Elektroden, sonstige
Doppelplatinelektrode, mit Glasschaft und zwei Platinstift-Sensoren (Ø 1 mm). Zur Bestimmung der Bromzahl nach ASTM mittels potentiometrischer Titration.