Methanol, wasserfrei ≥99,8%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
6712-25EA 47.5 EUR
6712-25
Methanol, wasserfrei ≥99,8%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.8 %
Water (KF) ≤ 0.05 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.0005
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Color (APHA) ≤ 10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water): 0
210 nm ≤ 0.6
220 nm ≤ 0.3
230 nm ≤ 0.2
240 nm ≤ 0.05
260 nm ≤ 0.01