Hexylchlorformiat ≥97,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexyl carbonochloridate
67389-10ML
67389-10MLEA 230 EUR
67389-10ML
Hexylchlorformiat ≥97,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Hexylchlorformiat
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Molecular Weight: 164,6299 g/mol
MDL: MFCD00000651
CAS-Nummer: 6092-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b79ec934582a079444d9630866c168eac2971e01&vid=b7d9ee32685639c74411ca16981d42213037ff17&prid=web&clid=SAPDAM