Diethylether ≥99,5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: 2,2'-Oxydiethan, 2,2'-Oxybisethan, Ethoxyethan, Ether, Äther, Ethylether
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
6783-25EA 56.48 EUR
6783-25
Diethylether ≥99,5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Flammpunkt: –40 °C
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min 99.5%
E/E max. 0.1%
Residue after Evaporation max. 0.03%
Stabiliser (BHT) ∼5 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.2%