Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in verd. Salpetersäure (aus Bi) Standard für die AAS
Lieferant: Avantor
6922.0100EA
0
EUR
6922.0100
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in verd. Salpetersäure (aus Bi) Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST