VWR® Mini Gel II, Mini-Elektrophoresesystem
Lieferant: VWR Collection
700-0005EA 707 EUR
700-0005 700-0003 700-0004
VWR® Mini Gel II, Mini-Elektrophoresesystem
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das Mini Gel II ist ein komplettes Elektrophoresesystem, das alle erforderlichen Komponenten für das Gießen und Laufen horizontaler Gele enthält: Geltabletts, Kämme, Gießstand, Geltank und digitales Netzteil.
  • Kammer und Geltabletts wurden mit Hinblick auf Auslaufsicherheit und lange Lebensdauer entwickelt, und der Deckel der Gelbox wird belüftet, um während der Elektrophorese die Wärme abzuleiten, bzw. Kondensation zu vermeiden
  • Das Netzteil kann zum Reinigen der Gelbox leicht abgenommen werden
  • Modus- und Pfeiltasten auf der Folientastatur vereinfachen die Programmierung und alle Parameter werden auf einem großen digitalen Display angezeigt
  • Die Gieß-Sets sind für das Gießen von Gelen ohne Verwendung von Klebeband oder Spacern konzipiert und die Gießtabletts weisen mehrere Schlitze auf, um die Kämme zu sichern.
  • Die Elektroden befinden sich zum Schutz vor Schäden in Kassetten.
Lieferumfang: Lieferung mit Geltank, direktem Netzanschluss und standardmäßigem Gelgieß-Set. Das standardmäßige Gieß-Set umfasst ein Geltablett der Maße 12,5×13 cm, 2 Geltabletts der Maße 12,5×6 cm, 4 Kämme mit 14/28 Zähnen (1 mm) und einen Gießstand. Optionales Mikrogieß-Set umfasst 4 UV-transparente Geltabletts (6×6 cm), 2 Kämme mit 5/8 Zähnen (1 mm) und einen Gießstand.