VWR® PerfectBlue Mini L, Gel System
Lieferant: VWR Collection
700-0777EA 835 EUR
700-0777
VWR® PerfectBlue Mini L, Gel System
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Einsetzbar für 12×14 cm Gele, bietet das größte Modell der "Mini" Serie das bequeme Gießen der Gele direkt in die Kammer; eine einfach zu bedienende Systemgröße für zuverlässige, hochwertige Elektrophorese. Das System kann wahlweise mit Gelkammern for 2,4 oder 12 Kämme geliefert werden und eine Vielzahl weiterer Standard- oder Mikrotiterkämme ermöglichen den Einsatz des Systems sowie für die Routine-Elektrophorese als auch für kleine Probenzahlen.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ca. 5 mm
Bestellinformation: Das System wird standardmäßig mit abgedichtetem, UV-durchlässigem (UVT) Gel-Träger (L4) mit 4 Kammpositionen und 2 Kämmen (12 und 20 Zähne, 1,5 mm dick) geliefert.