Automatisierte Rohfaserbestimmung, FIBRETHERM®
Lieferant: GERHARDT
13-0026
705-0582EA 0 EUR
705-0582
Automatisierte Rohfaserbestimmung, FIBRETHERM®
Extraktoren Rohfaserbestimmungssysteme
Automatisierte Abarbeitung der Koch- und Filtrationsschritte bei der Rohfaser-, ADF- und NDF-Bestimmung. Ideal für Labore mit hohem Probendurchsatz.
  • Gleichzeitige und reproduzierbare Analyse von bis zu 12 Proben spart Zeit
  • Kleine Standfläche und ergonomisches Design, einschließlich pneumatischem Anheben und Fehleralarm
  • Automatisierung des Verfahrens reduziert Kosten und Reagenzienbedarf
  • FibreBags gewährleisten konstante Filtrationsqualität
  • Die Zugabe von Wasser, Säure und ätzenden Reagenzien sowie die anschließende Filtration kann programmiert werden.
Lieferumfang: System wird vollständig geliefert.