Tragbares Mehrparameter-Kolorimeter, DR900
Lieferant: Hach
9385200
705-0744EA 2809 EUR
705-0744
Tragbares Mehrparameter-Kolorimeter, DR900
Kolorimeter Mehrparameter-Kolorimeter
Bei dem DR900 handelt es sich um ein robustes Mehrparameter-Kolorimeter für den sofortigen Einsatz.
  • Staubdichte, wasserdichte und schlagfeste Konstruktion
  • Benutzerfreundliche, menügeführte Schritt-für-Schritt-Analyse
  • Vorprogrammiert mit 90 Methoden
  • Für Ihre Anwendungen sind hochwertige Reagenzien verfügbar. Sie sind so formuliert, dass eine außergewöhnliche Leistung und genaue Ergebnisse sichergestellt werden.
Speziell für Feldanwendungen konzipiert.
Eine Liste mit beliebten Test-Kits für das tragbare Kolorimeter DR900 finden Sie unter dem Reiter ZUSÄTZLICHE PRODUKTE. Für eine umfassendere Auswahl an Test-Kits von VWR suchen Sie bitte auf der VWR®-Website unter dem Begriff ETK.
Standards: IP 67 (Schutz gegen Wasser und Staub)
Lieferumfang: Batterien, Bedienungsanleitung, Set mit 1"-Rundküvetten (25 mm), Set mit 1 cm-/10 ml- Küvetten, Rundküvetten-Adapter und USB-Kabel.