Spektralphotometer, photoLab® 7600 UV-Vis
Lieferant: WTW
250204
705-0922EA 8248 EUR
705-0922
Spektralphotometer, photoLab® 7600 UV-Vis
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die photoLab® 7600 UV-Vis verbindet Routineanalysen mit Spektralanalyse und dem zukunftsweisenden Verfahren OptRF.
  • Wegbereitendes Messverfahren 'OptRF', reagenzienfrei für COD, Nitrat und Nitrit
  • Anleitung auf Farbbildschirm mit brillanten Farben
  • Programmier-Tools mit vielen Schritten und mehreren Wellenlängen
  • Einschließlich photoLab® Farb-+Datenmanagement
  • Routineanalyse mit Barcode-Erkennung und automatischer Messbereichanpassung für alle Küvettengrößen
The important parameters COD, nitrate and nitrite of municipal waste water samples from the outlet can be measured simply and directly via the optical reagent-free measurement (OptRF) in the UV range. Pipette sample into cuvette, put them into the meter, read result. Handy way for retainer samples or a quick check without digestion.
Standards: CIE-compliant and other colour measurement options with optional PC software package photoLab® color+Data spectral.