Test kits, photometrisch, Cyanid, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK315
705-3028EA
115
EUR
705-3028
Test kits, photometrisch, Cyanid, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Standards: ISO 6703-1-2-3-1984, DIN 38405 D13