Test kit, photometrisch, Kationische Tenside, LCK-Küvetten-Test
Lieferant: Hach
LCK331
705-3069EA
157
EUR
705-3069
Test kit, photometrisch, Kationische Tenside, LCK-Küvetten-Test
Umwelt-Prüfkits
Vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C