Testkit für die enzymatische Analyse in Nahrungsmitteln und anderen Materialien
Lieferant: R BIOPHARM
Enzymatische Methoden ermöglichen die schnelle und zuverlässige Bestimmung mehrerer Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. Die Reagenzien des Kits weisen eine hohe Stabilität auf. Aus diesem Grund ist beim Transport keine Kühlung notwendig. Viele Testkits enthalten enzymatische Reagenzien in geeigneten Mengen für eine Reihe spezifischer Bestimmungen, z. B. enthält das Acetaldehyd-Kit drei Reagenziensätze zur Durchführung von 3×11-Bestimmungen.
- Die Reagenzien sind gebrauchsfertig
- Die durchschnittliche Haltbarkeitsdauer des Testkits beträgt sechs Monate
- Viele Kits enthalten Reagenziensätze, um eine flexible Verwendung zu gewährleisten
Weitere enzymatische Testkits auf Anfrage!
Lieferumfang: Jedes Set enthält eine Packungsbeilage mit Applikationen die verschiedene Matrizes umfassen.