Feuchteanzeiger
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90801
711-1991EA 58.8 EUR
711-1991
Feuchteanzeiger
Testpapiere Indikatorpapiere
Dieses Testpapier dient zur schnellen und einfachen Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Das Papier wird einfach im Prüfraum ausgelegt oder aufgehängt. Sobald keine weitere Veränderung der Farbe mehr erkennbar ist, kann die Luftfeuchtigkeit abgelesen werden.
  • Jederzeit einsatzbereit: Kein Zubehör zur Auswertung nötig
  • Farbumschlag von rosa nach blau bei herkömmlichen Feuchteanzeigern und von gelb nach rot bei Feuchteanzeigern ohne Kobaltchlorid
Feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie z.B. elektronische Bauteile und optische Systeme müssen trocken gelagert werden. Daher werden sie häufig zusammen mit einem Trockenmittel in einem Kunststoffbeutel verpackt. Mit Feuchteanzeigern kann überprüft werden, ob das Trockenmittel aktiv ist und die Produkte effektiv vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Die kobaltchloridfreien Feuchteanzeiger enthalten keine krebserregenden oder giftigen Substanzen. Bei diesen Feuchteanzeigern ermöglicht ein deutlich erkennbarer Farbumschlag von rot nach gelb ein präzises Ablesen der Ergebnisse. Herkömmliche Feuchteanzeiger basieren auf Kobaltchlorid (CoCl₂), das als krebserregend und giftig eingestuft wurde.