Handzähler für Zellen, Tally
Lieferant: HEATHROW
HS6594
720-1984EA 19.1 EUR
720-1984
Handzähler für Zellen, Tally
Zellzähler und Durchflusszytometer Manuelle Zellzähler
Dieser Zähler eignet sich zur Zählung von Blutzellen, Bakterienkolonien und Flüssigkeitstropfen.
  • Schnell-Reset-Knopf
  • Fingerring
B×Ø: 41×46 mm