Infusionsfilter, Sterifix® Paed
Lieferant: B. Braun
4099354
720-2580EA 1010 EUR
720-2580
Infusionsfilter, Sterifix® Paed
Infusionen
Der Sterifix Paed ist speziell für die Bakterien- und Partikelretention konzipiert.
  • Lageunabhängige Luftabscheidung
  • Durchflußrate (Aqua dest.) > 10 ml/min
  • Luer-Lock-Ansätze