COVID-19 IgG/IgM Schnelltestkassette
Lieferant: SURESCREEN
COVID19
720-2967EA 228 EUR
720-2967
COVID-19 IgG/IgM Schnelltestkassette
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Antikörpern (IgG und IgM) gegen SARS-CoV-2 in Vollblut, Serum oder Plasma. Ausschließlich zur Verwendung von Fachkräften zur in vitro-Diagnostik.
Die COVID-19 IgG/IgM Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern gegen SARS-CoV-2 in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma zur Unterstützung bei der Diagnose von Primär- und Sekundärinfektionen mit SARS-CoV-2.
Bitte beachten Not for self-testing. The test is intended for professional in vitro diagnostic use by health care professionals only.