PCR-Platten für qPCR, 24- und 48-Well
Lieferant: Brand
731-0015EA 51.3 EUR
731-0015 731-0165 731-0166 731-0014
PCR-Platten für qPCR, 24- und 48-Well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, ohne Rahmen. Diese unter modernen Reinraumbedingungen aus reinen, hochwertigen Materialien ohne Zusatzstoffe hergestellten PCR-Platten eignen sich zur Verwendung mit den meisten gängigen Thermocyclern.
  • Mit extradünnen Wänden für eine konstante, schnelle und präzise Wärmeübertragung
  • Die glatte Gefäßinnenseite sorgt für eine minimale Haftung von Enzymen und Nukleinsäuren an den Wänden
  • Alphanumerische, erhabene Codierung in blauer Farbe
  • Erhöhte Ränder der Vertiefungen schützen vor Kreuzkontamination und bieten bei Verwendung der entsprechenden Verschlussmatte eine sichere Abdichtung
  • Als frei von DNase, RNase und DNA zertifiziert
  • Autoklavierbarbei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285