Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 384 Wells
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
MATRAB-1056EA 399 EUR
MATRAB-1056 732-4879 732-3338
Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 384 Wells
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Die Thermo Scientific™ Abgene™ Deep-Well-Platten aus Polypropylen ermöglichen eine sichere Aufbewahrung für Assays, Substanzbibliotheken oder die mittel- oder langfristige Probenlagerung.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz
Standards: Hergestellt in Reinräumen der Klasse 100 000 unter ISO-9001-Bedingungen. ANSI-konform.