Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 96 Wells, 0,8 ml
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4871EA 307 EUR
732-4871 732-0386 732-4900
Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 96 Wells, 0,8 ml
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Aus PP. 96-Well-Platten zur Probenaufbewahrung.
  • 0,8 ml Arbeitsvolumen bei Abdichtung mit Klebefolie oder Heißversiegelung, 0,7 ml bei Versiegelung mit Deckel-Streifen für Aufbewahrungsplatten oder 0,55 ml bei Versiegelung mit Verschlussmatten mit 96 Noppen
  • Konischer Well-Boden zur einfachen Probenentnahme