dNTP mix
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0196
733-0548EA 77.25 EUR
733-0548
dNTP mix
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
Eine Mischung aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP (5 mM jedes dNTPs). Zu den Anwendungen gehören PCR, RT-PCR, DNA-Markierung und die ortsspezifische Mutagenese.