Geldokumentationssysteme, E-BOX CX5 TS
Lieferant: Vilber Lourmat
161126001
733-2832EA 7830 EUR
733-2832
Geldokumentationssysteme, E-BOX CX5 TS
Photodokumentations-Systeme
Das Geldokumentationssystem E-Box CX5 TS ist ein hochmodernes, vollständig automatisiertes und trotzdem kompaktes System mit innovativen Features und herausragender Technik. Mit nur einem Klick erlaubt es die Aufnahme von Bildern in höchster Qualität ('One-Button-Imaging').
  • Einfachste Bedienung
  • 'Stand-alone' Geldokumentationssystem mit 12.4 " 'Multi-Touch'-Display
  • 'Scientific-Grade' Geldok-Kamera mit 5 MP Auflösung und 6× Zoom-Objektiv
  • Robuste und lichtdichte Vollmetall-Dunkelkammer
Dank ihrer 'Scientific Grade' Geldok-Kamera mit 5 MP Auflösung und einem lichtstarken 6× Zoom-Objektiv erreicht die E-Box™ CX5 TS eine bisher nie dagewesene Sensitivität - und das auf einer Aufnahmefläche von bis zu 21×26 cm. Das riesige, brillante 12,4"-Display besteht aus bruchsicherem 'Magster'-Glas. Die Vollmetall-Dunkelkammer ist in gewohnt hoher Qualität verarbeitet, robust und absolut lichtdicht.
Bestellinformation: Supplied without UV table for customized configuration with UV pads.
Lieferumfang: Für weitere Informationen über die verfügbaren Optionen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Avantor-Ansprechpartner.