Qscript lyo 1-step
Lieferant: Quantabio
Qscript lyo 1-step ist ein lyophilisiertes Einzelreaktions-Reagenz, das für eine hochsensitive und reproduzierbare One-Step-RT-qPCR mittels Hydrolysesonden optimiert wurde.
- Lyophilisiertes Einzelröhrchen-Format – einfache Anwendung, reduziert Kreuzkontaminationen
- Hohe Sensitivität und Spezifität – Detektion von nur 0,5 pg RNA
- Breiter dynamischer Bereich von 0,5 bis 500 pg RNA
- Hervorragendes Multiplexing mit bis zu fünf Targets pro Reaktion
- Keine Lagerung im Gefrierschrank notwendig, bei Raumtemperatur für bis zu neun Monate stabil
Das Qscript lyo 1-step Reagenz enthält eine thermostabile Hot-Start-Polymerase, eine genetisch veränderte Reverse Transkriptase sowie weitere Komponenten, um eine leistungsfähigere Detektion von bis zu 5 Targets mit maximaler Sensitivität und Spezifität zu gewährleisten. Die verbesserte Stabilität des gefriergetrockneten Master-Mix ermöglicht einen einfachen Versand und die Lagerung bei Raumtemperatur. Die Einzelröhrchenreaktion macht den Reaktionsaufbau leichter und verhindert gleichzeitig potentielle Kreuzkontaminationen.