Corning® Human collagen III (from placenta)
Lieferant: Corning
734-0104EA 397.92 EUR
BDAA354244
Corning® Human collagen III (from placenta)
Collagen III ist bei verschiedenen stromalen Bindegewebstypen, einschließlich der Dermis junger Organismen, menschlicher Haut und der Kornea, vorhanden. Es kann auch als dünne Schicht auf Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden, um die Zellanhaftung zu verbessern und das Zellverhalten zu modulieren.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet, Ursprungsmaterial auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet