Optische Bodenplatte, 96-Well, Nunclon™Δ
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunclon™?
732-2605EA 630 EUR
732-2605 734-2089 732-2604 734-2088
Optische Bodenplatte, 96-Well, Nunclon™Δ
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS-Platte mit Bodenplatte aus Deckglas oder Polymer, steril, mit Deckel. Diese Platten mit weißer oder schwarzer oberer Struktur und durchsichtiger Basis bieten optimale Bedingungen zum Betrachten der Proben.
  • Well mit flachem Boden für Plattenlesegeräte
  • Abmessungen mit Standard-Ausrüstung und automatisierten Systemen kompatibel
  • Die Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Zellhaftung sowie Zellwachstum
  • Bodenplatte mit Deckglas der Dicke 1.5 für minimale Lichtstreuung und niedrige Autofluoreszenz gewährleisten genaue Ergebnisse aufgrund besserer Signal-Rausch-Verhältnisse
Bearbeitbares Volumen: 50 bis 200 µl/Well