BioAssay Schale, Nunclon™Δ
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
166508
734-2096EA 275 EUR
734-2096
BioAssay Schale, Nunclon™Δ
Zellkulturschalen Biologische Testschalen
PS, steril, mit Deckel. Die Schalen wurden mit Gewebekulturen behandelt.
  • Durchsichtige und gleichmäßige Oberfläche für Mikroskopuntersuchungen
  • Nunclon™Δ zertifiziert