SPE PTFE-Säulenprozessor, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
7520-94EA 1589.68 EUR
7520-94
SPE PTFE-Säulenprozessor, J.T. Baker®
Vakuumfallen
Bei den SPE-12G PTFE-Säulenprozessoren handelt es sich um Vakuumkammern (spezielles PTFE-Design), die es ermöglichen, 12 Proben gleichzeitig laufen zu lassen. Bei einem Experiment wird damit die Flexibilität gewährleistet, mit SPE-Geräten zu arbeiten, die verschiedene Höhen, Durchmesser oder Formate aufweisen. Mit einer Vakuumkammer aus Borosilikatglas, einem weißen Deckel aus Polyamid inkl. 12 PTFE-Luer-Anschlüssen, Stöpseln (12 St.) für den Deckel, einer PE-Dichtung, 12 PP-Luer-Hähnen und einem PTFE-Probensammelgestell.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: Höhenverstellbare Regalbretter, ein Vakuummeter/PTFE-Regler sowie ein Handbuch.