Chrom(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tri(2,4-pentandionato-O,O')chrom(III), Tris(2,4-pentandionato-O,O')chrom(III), Chrom(III)-2,4-pentandionat, Chrom(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O')

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02485.0100
8.02485.0100EA 60.6 EUR
8.02485.0100
Chrom(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁CrO₆
Molecular Weight: 349,32 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215,85 °C
Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000015
CAS-Nummer: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 11 g/l (20 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 349.33 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 339 - 341 °C
pH 6 (1 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR